Principaux documents
S217093
2,6-DIHYDROXY-5-IODO-PYRIMIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H3IN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.995
Numéro MDL:
Autres remarques