Principaux documents
S206008
2-NITRO-N-(4-{[(2-NITROPHENYL)SULFONYL]AMINO}PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.462
Numéro MDL:
Autres remarques