Principaux documents
S18156
3,3-DICHLORO-CYCLOPROPANE-1,2-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H4Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.991
Numéro MDL:
Autres remarques