S181404
1,2,4,5-TETRAFLUORO-3,6-BIS[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14F4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.454
Numéro MDL:
Produits recommandés