S173061
2-HYDROXY-5-METHYLISOPHTHALALDEHYDE BIS(N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N6OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.599
Numéro MDL:
Produits recommandés