Principaux documents
S101664
CHLORDENE: (4,5,6,7,8-HEXACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Cl6
Poids moléculaire :
338.877
Numéro MDL:
Autres remarques