Principaux documents
RNI00044
Sigma-Aldrich
Josiphos SL-J009-2-G3-palladacycle
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H64FeNO3P2PdS
Poids moléculaire :
923.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Caractéristiques
generation 3
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Coupling Reactions
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)[C@@H](C)[C]3[C][C][C][C]3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[Fe].[C]6[C][C][C][C]6
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable