Principaux documents
RNI00002
Sigma-Aldrich
di-Ad-BrettPhos-AuNCMe SbF6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H64AuF6NO2PSb
Poids moléculaire :
1114.69
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC#[N+][Au].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)-c8c(cc(cc8C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C43H61O2P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;1-2-3;;;;;;;;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
Clé InChI
KEKNRDOERHLNMX-UHFFFAOYSA-H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable