Principaux documents
R947571
4-ISOPROPYL-7,7-DIMETHYL-4,6,7,8-TETRAHYDRO-2,5(1H,3H)-QUINAZOLINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.317
Numéro MDL:
Autres remarques