Principaux documents
R738328
1,2-DIPHENYL-1,2-ETHANEDIONE BIS(PHENYLHYDRAZONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.492
Numéro MDL:
Autres remarques