Principaux documents
R731005
2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-N'-(2-HYDROXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.44
Numéro MDL:
Autres remarques