Principaux documents
R685496
4-(2-AZEPANYLIDENE)-5-METHYL-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.349
Numéro MDL:
Autres remarques