R647861
DIMETHYL 4-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2,6-DI-ME-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.235
Numéro MDL:
Produits recommandés