Principaux documents
R647519
DIETHYL 4-BENZYL-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.427
Numéro MDL:
Autres remarques