Principaux documents
R608041
6-CHLORO-4-(CHLOROMETHYL)-7-HYDROXY-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.064
Numéro MDL:
Autres remarques