Principaux documents
R597546
5-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.236
Numéro MDL:
Autres remarques