Principaux documents
R583154
2-(((3-NITROPHENYL)SULFONYL)OXY)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.354
Numéro MDL:
Autres remarques