Principaux documents
R567183
N-((4-FLUOROPHENYL)((IODOACETYL)AMINO)METHYL)-2-IODOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11FI2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.03
Numéro MDL:
Autres remarques