Principaux documents
R533912
N-(4-NITRO-BENZYLIDENE)-N'-PHENYL-HYDRAZINE, HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.267
Numéro MDL:
Autres remarques