Principaux documents
R467553
N-(1-BENZYL-PIPERIDIN-4-YL)-2-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.426
Numéro MDL:
Autres remarques