Principaux documents
R465895
ETHANE-1,2-DIYL BIS(4-CHLOROPHENYLCARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.207
Numéro MDL:
Autres remarques