Principaux documents
R462675
N-(4-(BENZHYDRYL-SULFAMOYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.469
Numéro MDL:
Autres remarques