R452114
PENTADECANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-PHENYLAMINO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H37Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.923
Numéro MDL:
Produits recommandés