Principaux documents
R431044
2-AMINO-4-(2,4-DIMETHOXY-PHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.4
Numéro MDL:
Autres remarques