Principaux documents
R428787
5-(2-(2-METHOXY-PHENYL)-VINYL)-3-METHYL-(1,2,4)OXADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.242
Numéro MDL:
Autres remarques