Principaux documents
R418870
1-(4-CHLORO-BENZENESULFONYL)-2-PHENYL-AZIRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.774
Numéro MDL:
Autres remarques