Principaux documents
R416053
10-(3-PIPERAZIN-1-YL-PROPYL)-2-TRI-F-ME-10H-PHENOTHIAZINE, DI-HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24Cl2F3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.4
Numéro MDL:
Autres remarques