Principaux documents
R408484
3-((2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-AMINO)-2-PHENYL-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.373
Numéro MDL:
Autres remarques