Principaux documents
R376019
ACETIC ACID 4-HYDROXY-2-METHYL-NAPHTHALEN-1-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.239
Numéro MDL:
Autres remarques