Principaux documents
R364649
(4-BENZOYL-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H26BrOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.441
Numéro MDL:
Autres remarques