Principaux documents
R341193
(4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YLOXY)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.265
Numéro MDL:
Autres remarques