Principaux documents
R281654
N,N-DICYCLOHEXYL-N',N'-DIMETHYL-N'',N''-DIPHENYL-(1,3,5)TRIAZINE-2,4,6-TRIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H38N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.666
Numéro MDL:
Autres remarques