Principaux documents
R276324
6-ETHYL-3-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.487
Numéro MDL:
Autres remarques