Principaux documents
R258199
2,4,6-TRIS-(CHLORO-DIFLUORO-METHYL)-(1,3,5)TRIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6Cl3F6N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.436
Numéro MDL:
Autres remarques