Principaux documents
R201421
3-ALPHA,17-ALPHA,20-BETA,21-TETRAHYDROXY-5-BETA-PREGNAN-11-ONE-BETA-CORTOLONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O5
Poids moléculaire :
366.502
Numéro MDL:
Autres remarques