Principaux documents
R164666
2,5-BIS-(1,1,3,3-TETRAMETHYL-BUTYL)-BENZENE-1,4-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.547
Numéro MDL:
Autres remarques