Principaux documents
R160466
DIMETHYL-(2-METHOXY-5-NITRO-BENZYL)-SULFONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.196
Numéro MDL:
Autres remarques