Principaux documents
R147168
2-BU-1-(4-(DIETHYLAMINO)ANILINO)-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H31N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.582
Numéro MDL:
Autres remarques