Principaux documents
R128872
2-HYDRAZINO-3-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.706
Numéro MDL:
Autres remarques