Principaux documents
R102628
2-(5-CHLORO-1H-INDOL-3-YL)-1-METHYLETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.154
Numéro MDL:
Autres remarques