Principaux documents
QBD11435
Sigma-Aldrich
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C141H248N12O64
Poids moléculaire :
3135.52
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: branched
functionality: homofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Tetra(-amido-dPEG®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable