QBD10728
m-dPEG®36-OH
>90% (HPLC)
Synonyme(s) :
m-PEG36-OH, mPEG-alcohol, mPEG1500, mPEG36-OH, mPEG36-alcohol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Clé InChI
BYLIGSNYHOODII-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable