Principaux documents
PH013892
4-(2-{[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-methylethyl]amino}-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22ClNO5
Poids moléculaire :
367.833
Numéro MDL:
Autres remarques