Principaux documents
PH011834
N(1)-isopropyl-N(5)-(6-methoxy-8-quinolinyl)-1,5-pentanediamine, phosphate salt
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H30N3O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.431