Principaux documents
PH010940
4-[(E)-(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.304
Numéro MDL:
Autres remarques