Principaux documents
PH010748
N-[4-(2-bromoacetyl)phenyl]methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.153
Numéro MDL:
Autres remarques