Principaux documents
PH009867
O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl thiophosphate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9ClNO5PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.655
Numéro MDL:
Autres remarques