Principaux documents
PH009760
(17beta)-estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17-diol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.375
Numéro MDL:
Autres remarques