Principaux documents
PH009122
(1Z,3Z)-5-methyl-1,2,3-cyclohexanetrione 1,3-dioxime
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.169
Numéro MDL:
Autres remarques