Principaux documents
PH009087
3-hydroxy-1-phenyl-3-(2-pyridinyl)-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.265
Numéro MDL:
Autres remarques